Läs mer
R&D Systems™ PGLYRP2/PGRP-L Antibody Blocking Peptide
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 114770 |
| Produktlinje | Novus |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-49690. |
| Gene Alias | EC 3.5.1.28, peptidoglycan recognition protein 2 tagl-beta, peptidoglycan recognition protein L, PGLYRPLHMFT0141, PGRP-LN-acetylmuramoyl-L-alanine amidase, PGRPLPeptidoglycan recognition protein long, tagL, tagL-alpha, TAGL-like |
| Gensymbol | PGLYRP2 |
| Kvantitet | 0,1 mg |
| Forskningskategori | Immunology, Inflammation |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |