Läs mer
PGMI-004A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16484536 100 mg -
16466007 5 mg 5mg
16439826 50 mg -
16433288 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16484536 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101143
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
PGMI-004A is a potent phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) inhibitor with an IC50 of 13.1 μM.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material PGMI-004A
CAS 1313738-90-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H12F3NO6S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (269.76 mM)
LEDER O=S(C(C=C1C2=O)=C(O)C(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3)=O)(NC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 463.38
Formel vikt 463.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.