Läs mer
PGS-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16483438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483438 10 mg
16460426 20 mg
16436167 5 mg
16400799 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101587
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM; also inhibits 5-lipoxygenase with an IC50 of 1.05 μM.
PGS-IN-1 is a potent inhibitor of prostaglandin synthetase (PGS) with an IC50 of 0.28 μM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PGS-IN-1
CAS 102271-49-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H26O3
Kvantitet 10 mg
Synonym KME-4
LEDER O=C1OCC/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2
Molekylvikt (g/mol) 302.41
Formel vikt 302.41
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus