Läs mer
PH-002, MedChemExpress
Beskrivning
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PH-002 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1311174-68-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H33N5O4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (152.57 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C |
| Visa mer |