missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PH-002, MedChemExpress

Produktkod. p-200099724
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16487417

Brand: Medchem Express HY112798

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.

PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that could rescue impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PH-002
Fysisk form Solid
CAS 1311174-68-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33N5O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 75 mg/mL (152.57 mM)
LEDER O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 491.58
Formel vikt 491.58
Procent renhet 98.84%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.