Läs mer
PH-064, MedChemExpress
Produktkod. 16465006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465006 100 mg
16464008 10 mg
16410367 50 mg
16486717 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10499
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PH-064
CAS 892546-37-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C44H58N8O2S2
Kvantitet 100 mg
Synonym BIM-46187
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (125.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H](CSSC[C@@H](C(N1CCN2C([C@@H]1CC3CCCCC3)=NC(C4=CC=CC=C4)=C2)=O)N)N)N([C@H]5CC6CCCCC6)CCN(C5=N7)C=C7C8=CC=CC=C8
Molekylvikt (g/mol) 795.11
Formel vikt 795.11
Procent renhet 96.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation