Läs mer
pH 1,00 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11434539 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434539 500 ml 500ml
11444539 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434539 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1010525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad, certifierad, NIST spårbar och lagringsstabil buffertlösning.
  • pH-buffertreferensstandard, pH-buffertreferensmaterial
  • Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.02 pH units
pH 1.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Förpackning HDPE-flaska GL45