Läs mer
pH 1,00 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
- pH-buffertreferensstandard, pH-buffertreferensmaterial
- Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
- Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Accuracy ± 0.02 pH units |
| pH | 1.00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |