Läs mer
pH 10 buffertstandard, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| pH | 10 SI-enheter |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH 10 Buffer Standard |
| Koncentration | 10 mol/L |
| För användning med (applikation) | pH-kalibrering |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer Standard
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: disodium tetraborate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning