Läs mer
Thermo Scientific™ pH 10 HPLC Mobile Phase Buffer, 10mM Ammonium Bicarbonate, 5% Methanol
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16368247 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16368247 4 L Glasflaska
1 options
Produktkod. 16368247 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer T006024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 SEK
    2147.69 SEK / 4 L
    Save 67.31 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
High pH (10.0) mobile phase improves chromatographic separation of compounds relative to conventional acid-modified mobile phases in HPLC.
  • Suitable for preparative chromatography and HPLC
  • Unique blend formulated to improve separation of compounds relative to conventional acid-modified mobile phases
  • Developed in collaboration with the Thermo Fisher Scientific chromatography experts
  • Filtered to 0.2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 10 ±0,1 vid 25 °C
Abs. 1,00 max vid 210 nm, 0,04 max vid 230 nm, 0,005 max vid 280 nm, 0,005 max vid 350 nm
Färg 5 max. (APHA)
Utseende Klar, färglös vätska
Kvantitet 4 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad HPLC och preparativ kromatografi
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.