Läs mer
pH 11,00 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon Produktkod.: 11858773
pH 11,00 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11858773 Handla allt Reagecon Produkter
500 mL, 500ml
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11858773
Brand: Reagecon 1110525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad, certifierad, NIST spårbar och lagringsstabil buffertlösning.
  • pH-buffertreferensstandard, pH-buffertreferensmaterial
  • Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.05 pH units
pH 11.00 ±0.05
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE-flaska GL45
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1112525F1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/07/2025 Produktkod1110525
Partinummer1112524J1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/07/2025 Produktkod1110525
Partinummer1112524E1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/01/2025 Produktkod1110525
Partinummer1112522J1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/04/2024 Produktkod1110525
Partinummer1112522D1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum05/07/2022 Produktkod1110525
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
pH 11,00 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon >