Läs mer
pH 12.450 Millesimal Solution Buffers, Hanna Instruments™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Premiumkvalitet pH 12.450 millisimal kalibreringsbuffert alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
- Designad för kunder som kräver en upplösning på 0,001 för sina pH-mätningar
- Levereras med analyscertifikat
- Noggrannhet på +/- 0,002 pH vid 25 °C
- Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje flaska
- Tillverkad i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
- Använder salter med hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mL |