Läs mer
pH 2 buffertstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16371206 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16371206
Brand: SPEX Certiprep PHBUFF2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
pH2 SI-enheter
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH 2 Buffer Standard
Koncentration 2 mol/L
För användning med (applikation) pH-kalibrering
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning