Läs mer
pH 4,6 Acetatbuffertlösning enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Buffertlösning enligt europeisk farmakopé (EP)
- Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
- Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Accuracy ± 0.02 pH units |
| För användning med (applikation) | Produktmonografier |
| pH | 4.6 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |