Läs mer
pH 5 buffertstandard, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
500 ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| pH | 5 SI-enheter |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH 5 Buffer Standard |
| Koncentration | 5 mol/L |
| För användning med (applikation) | pH-kalibrering |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Various |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning