Läs mer
pH 6,80 buffertlösning vid 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11484549 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11484549
Brand: Reagecon 1068525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad, certifierad, NIST spårbar och lagringsstabil buffertlösning.
  • pH-buffertreferensstandard, pH-buffertreferensmaterial
  • Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.01 pH units
pH 6.80 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE-flaska GL45