Läs mer
pH 7 buffertstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16321216 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
16321216 500 ml
1 options
Produktkod. 16321216 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PHBUFF7500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
pH7 SI-enheter
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH 7 Buffer Standard
Koncentration 7 mol/L
För användning med (applikation) pH-kalibrering
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning