Läs mer
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/konduktivitet Bänkmätare, Mäter konduktivitet, TDS och temperatur
Produktkod. 12983517
Modell:
PC 700-mätare med pH-elektrod
pH 700, dubbel övergångselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12983517
Brand: Oakton™ 01X543601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett prisvärt sätt att ta konsekventa, noggranna konduktivitetsmätningar i ditt laboratorium.
Kompakt, utrymmesbesparande design med en större, mer lättläst display
  • Low cost plus high performance
  • Large dual display
  • Built-in memory function
  • Hold function
  • Built-in memory function
  • Available with built-in electrode stand
  • Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Note: Cat. No. 13-620-461 does not come with a probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200mV
Noggrannhet (pH) ±0.01
Noggrannhet (TDS) ±1% FS
Kalibreringspunkter 5
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, Conductivity, Temperature
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 μS/cm to 200 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) 0 to 14
Räckvidd (TDS) 0ppm to 100ppt at 0.5 factor (200ppt at 1 factor)
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 100°C
För användning med (applikation) Measures pH, mV, conductivity, total dissolved solids (TDS), and temperature (C or F)
Inkluderar PC 700 meter with pH electrode, conductivity/temperature probe, electrode stand
Modell PC 700-mätare med pH-elektrod
Sondtyp Conductivity/Temperature
Produkttyp pH/Con 700
Upplösning (konduktivitet) 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 1μS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Upplösning (mV) 0.1 Within 199.9mV, ±1 beyond 199.9mV
Upplösning (TDS) 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.1ppt
Temperaturkompensation Automatic or manual from 0° to 100°C
Temperaturområde (engelska) 32°F to 212°F
Temperaturupplösning 0.1°C
Garanti 3 Years
Spänning 120/240 V