Läs mer
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/konduktivitet Bänkmätare, Mäter konduktivitet, TDS och temperatur
Produktkod. 15160033 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Modell:
PC 700-meter med pH-elektrod
pH 700, dubbel övergångselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15160033 pH 700, dubbel övergångselektrod Varje
12983517 PC 700-meter med pH-elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15160033 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 3541910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16710.00 SEK
    12367.02 SEK / Paket med 1
    Save 4342.98 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Ett prisvärt sätt att ta konsekventa, noggranna konduktivitetsmätningar i ditt laboratorium.
Kompakt, utrymmesbesparande design med en större, mer lättläst display
  • Låg kostnad plus hög prestanda
  • Stor dubbel display
  • Inbyggd minnesfunktion
  • Håll funktion
  • Inbyggd minnesfunktion
  • Finns med inbyggt elektrodstativ
  • Valbar manuell eller automatisk temperaturkompensation
Obs: Kat. nr 13-620-461 kommer inte med en sond.
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,2 inom 199,9 mV,± 2 över 200mV
Noggrannhet (pH) ±0,01
Kalibreringspunkter 5
Datapunkter 100
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, Konduktivitet
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Mäter pH, mV och temperatur (C eller F)
Inkluderar Mätare, dubbelkopplad pH-elektrod, temp. sond, elektrodstativ, universell strömförsörjning/adaptrar
Modell pH 700, dubbel övergångselektrod
Sondtyp ATC
Produkttyp pH/ORP/Temperaturmätare
Upplösning (mV) ±0,1 från 199,9 mV,± 1 över 200mV
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell från 0° till 100 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C
Garanti 3 år
Spänning 120/240 V