Läs mer
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/konduktivitet Bänkmätare, Mäter konduktivitet, TDS och temperatur
Produktkod. p-4415238
Modell:
PC 700-mätare med pH-elektrod
pH 700, dubbel övergångselektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12983517
Brand: Oakton™ 01X543601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Ett prisvärt sätt att ta konsekventa, noggranna konduktivitetsmätningar i ditt laboratorium.
Kompakt, utrymmesbesparande design med en större, mer lättläst display
  • Low cost plus high performance
  • Large dual display
  • Built-in memory function
  • Hold function
  • Built-in memory function
  • Available with built-in electrode stand
  • Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Note: Cat. No. 13-620-461 does not come with a probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet (mV) ±0.2 within 199.9mV, ±2 beyond 200mV
Noggrannhet (pH) ±0.01
Noggrannhet (TDS) ±1% FS
Kalibreringspunkter 5
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, Conductivity, Temperature
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 μS/cm to 200 mS/cm
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) 0 to 14
Räckvidd (TDS) 0ppm to 100ppt at 0.5 factor (200ppt at 1 factor)
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 100°C
För användning med (applikation) Measures pH, mV, conductivity, total dissolved solids (TDS), and temperature (C or F)
Inkluderar PC 700 meter with pH electrode, conductivity/temperature probe, electrode stand
Modell PC 700-mätare med pH-elektrod
Sondtyp Conductivity/Temperature
Produkttyp pH/Con 700
Upplösning (konduktivitet) 0.01μS/cm, 0.1μS/cm, 1μS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Upplösning (mV) 0.1 Within 199.9mV, ±1 beyond 199.9mV
Upplösning (TDS) 0.01ppm, 0.1ppm, 1ppm, 0.01ppt, 0.1ppt
Temperaturkompensation Automatic or manual from 0° to 100°C
Temperaturområde (engelska) 32°F to 212°F
Temperaturupplösning 0.1°C
Garanti 3 Years
Spänning 120/240 V