Läs mer
PH-797804, MedChemExpress
Produktkod. 16496647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496647 5 mg -
16490287 50 mg 50mg
16474956 100 mg -
16420986 200 mg -
16413938 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16496647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α; Ki=40 nM for p38β) and does not inhibit JNK2.
PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PH-797804
CAS 586379-66-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19BrF2N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (104.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(C(N2C(C)=CC(OCC3=CC=C(C=C3F)F)=C(C2=O)Br)=C1)C)NC
Molekylvikt (g/mol) 477.3
Formel vikt 477.3
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation