Läs mer
pH 10,01 kalibreringsbuffertpåsar, Hanna Instruments™
Produktkod. 11657020
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11657020 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 11657020 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70010C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högkvalitativ pH 10,01 kalibreringsbuffert alltså NIST spårbar, försedd med ett analyscertifikat, och framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder.
  • Högkvalitativ pH 10,01 kalibreringsbuffert alltså NIST spårbar, försedd med ett analyscertifikat, och framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
  • Använder salter av hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
  • Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
Färg Odesignat
pH 10.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 mL
Formulering Aqueous Buffer Solution
Odör Odorless
Förpackning 25 förpackning
Spårbarhet till NIST Yes