Läs mer
pH 4,01 påsar för kalibreringsbuffertlösning, Hanna Instruments™
Produktkod. 10565611
Change view
Kvantitet:
20 mL
Produktkod. Kvantitet
10565611 20 mL
1 options
Produktkod. 10565611 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70004C
 Begränsad artikel
I lager
Kalibreringsbuffert med pH 4.01 av högsta kvalitet alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat som är idealiskt eller användare som inte kalibrerar ofta.
  • Kalibreringsbuffert med pH 4.01 av högsta kvalitet alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
  • Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
  • pH 4,01 kalibreringsbuffert framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder med hög renhet salter, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A glasvaror
  • I en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
  • Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Färg Odesignat
pH 4.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 mL
Formulering Aqueous Buffer Solution
Odör Odorless
Förpackning 25 förpackning
Spårbarhet till NIST Yes