Läs mer
pH 4,01 påsar för kalibreringsbuffertlösning, Hanna Instruments™
Produktkod. 11687010
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11687010 20 mL Varje
1 options
Produktkod. 11687010 Leverantör Hanna Instruments Leverantörsnummer HI70004C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kalibreringsbuffert med pH 4.01 av högsta kvalitet alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat som är idealiskt eller användare som inte kalibrerar ofta.
  • Kalibreringsbuffert med pH 4.01 av högsta kvalitet alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
  • Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
  • pH 4,01 kalibreringsbuffert framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder med hög renhet salter, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A glasvaror
  • I en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
  • Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
  • Idealisk för användare som inte kalibrerar ofta
  • Idealisk för fältanvändning på grund av portabilitet
Specifikationer
Färg Odesignat
pH 4.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 mL
Formulering Aqueous Buffer Solution
Odör Odorless
Förpackning 25 förpackning
Spårbarhet till NIST Yes