Läs mer
pH 7,01 kalibreringsbuffertpåsar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Kalibreringsbuffert med pH 7.01 av högsta kvalitet alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
- Noggrannhet på +/- 0,01 pH vid 25 °C
- Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
- pH 7,01 kalibreringsbuffert framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
- Använder salter med hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas
- I en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Odesignat |
| pH | 7.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 mL |
| Formulering | Aqueous Buffer Solution |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | 25 förpackning |
| Spårbarhet till NIST | Yes |