Läs mer
pH 1,679 Millesimal buffertlösning påsar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Premiumkvalitet pH 1,679 millisimal buffertlösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat
- Millesimal buffertlösningar är designade för kunder som kräver en upplösning på 0,001 för sina pH-mätningar
- Temperaturdiagram över det faktiska pH-värdet vid olika temperaturer tryckt på varje påse
- Tillverkad i enlighet med ISO 3696/BS3978-standarder som använder högrena salter, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är exakta till +/- 0,002 pH vid °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Odesignat |
| Koncentration | >1 to <5% |
| pH | 1.67 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 mL |
| Formulering | Potassium Tetraoxalate Dihydrate |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | 25 förpackning |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- pH 1.679 Buffer Solution
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: potassium tetraoxalate