missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
pH 10,010 Millesimal buffertlösningspåsar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Premiumkvalitet pH 10,010 millisimal buffertlösning alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat (COA)
- Millesimal buffertlösningar är designade för kunder som kräver en upplösning på 0,001 för sina pH-mätningar
- Högkvalitativ pH 10.010 teknisk kalibreringsbuffert framställd i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder
- Använder salter av hög renhet, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A-glas i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är exakta till +/- 0,002 pH vid °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Odesignat |
| pH | 10.010 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 mL |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | 25 förpackning |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?