Läs mer
pH-buffertpåsar, METTLER TOLEDO™
Beskrivning
- Spårbar till NIST primära standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blå/Vit |
| Koncentration | 0.02 M |
| För användning med (applikation) | Kalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH-mätare |
| pH | 10.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 30 x 20 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Förpackning | Påsar |
| Kvalitet | Lab |