Läs mer
pH-buffertpåsar, METTLER TOLEDO™
Produktkod. 12693516
Change view
Kvantitet:
30 x 20 mL
pH:
10.01
4, 7, 10
Förpackningsstorlek:
597ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet pH Förpackningsstorlek
12693516 30 x 20 mL 4, 7, 10 600ml
10431721 30 x 20 mL 10.01 600ml
12683516 30 x 20 mL 10.01 597ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12693516 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51302080
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Buffertlösningar i förseglade påsar för enkel och exakt kalibrering av pH-mätutrustning.
  • Spårbar till NIST primära standarder
Notera: Bilden ovan är endast representativ. Se Specifikationer för specifika detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Flerfärgad
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH-mätare
pH 4, 7, 10
Fysisk form Powder or Solid
Kvantitet 30 x 20 mL
Lösningstyp pH Buffer
Förpackning Påsar
Kvalitet Teknisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mettler-Toledo Rainbow II buffer, pH 4.01/7.00/10.00, 3 packs of 10x20 mL sachets
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide