Läs mer
pH-buffertlösning pH 6, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12880317 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
12880317 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 12880317 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 506025MF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvicksilverfria buffertar vid 25 °C (pH4 och pH10 är färgade) med förlängd hållbarhet. Levereras med ett detaljerat analyscertifikat, som beskriver spårbarhet till NIST . Temperaturberoendedata skrivs ut på etiketten liksom partinummer och utgångsdatum.
Specifikationer
Färg Odesignat
pH 6
Kvantitet 5 L