Läs mer
pH-buffert standardlösningar pH 10,012, Hach Lange™
Beskrivning
- pH-standard, IUPAC, pH 10,012 vid 25° C, certifierad, 500 mL (radiometeranalys)
- 10.012± 0,010 pH vid 25 °C koncentration
- Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
- Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
- Varje flaska (500 mL) levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och certifikat om överensstämmelse och spårbarhet upprättat enligt ISO31
- Total kontroll av spårbarhetskedjan och beräknade osäkerheter
- Direkt spårbarhet till primära standarder och referensmetoden
- Kompetensen och integriteten hos ett laboratorium som är internationellt erkänt för att vara ackrediterat för mätning av referensmaterial för pH och konduktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 10.012 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Odorless |
| Spårbarhet till NIST | Yes |