Läs mer
Jenway™ pH Buffer Solution
Beskrivning
Offers a range of pH buffers to care for your Jenway pH electrodes. There is also a range of storage solutions and fill solutions tailored to your specific probe.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | pH Electrode |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 10 x 12 ml |
| Förpackning | 12mL Sachet |