Läs mer
Buffertlösning, pH 10,00, Chem-Lab
Beskrivning
pH-nivåer± 0,02:
- pH 10,24— 0 °C
- pH 10,10— 10 °C
- pH 10,00— 20 °C
- pH 9,95— 25 °C
- pH 9,90— 30 °C
- pH 9,82— 40 °C
- pH 9,75— 50 °C
- pH 9,68— 60 °C
- pH 9,62— 70 °C
- pH 9,55— 80 °C
- pH 9,49— 90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10043-35-3, 7447-40-7, 1310-73-2 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar |
| pH | 10.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Visa mer |