Läs mer
Buffertlösning, pH 12,00, Chem-Lab
Produktkod. 10172292
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10172292 1000 ml 1 L
1 options
Produktkod. 10172292 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.0207.1000
Designad för pH-mätning och underhåll i alkaliska prover. Buffertlösning, pH 12,00, Chem-Lab är en lösning av fosfat och natriumhydroxid, med ett pH-värde på 12,00± 0,02 vid 20 °C. Lösningen är spårbar till standardreferensmaterial (SRM ) från NIST .
pH-nivåer± 0,02:
  • pH 12,58— 0 °C
  • pH 12,26— 10 °C
  • pH 12,00— 20 °C
  • pH 11,88— 25 °C
  • pH 11,75— 30 °C
  • pH 11,53— 40 °C
  • pH 11,31— 50 °C
  • pH 11,09— 60 °C
  • pH 10,88— 70 °C
  • pH 10,68— 80 °C
  • pH 10,48— 90 °C
Specifikationer
CAS 14265-44-2, 1310-73-2
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Densitet 1.01g/mL
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning, pH-mätningar
pH 12.00 ±0.02
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Lösningstyp pH Buffer
Formulering Phosphate-NaOH
Molekylformel O4P
Odör Odorless
Förpackning Polyeten
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K
Molekylvikt (g/mol) 94.97
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.