Läs mer
Buffertlösning, pH 12,00, Chem-Lab
Beskrivning
pH-nivåer± 0,02:
- pH 12,58— 0 °C
- pH 12,26— 10 °C
- pH 12,00— 20 °C
- pH 11,88— 25 °C
- pH 11,75— 30 °C
- pH 11,53— 40 °C
- pH 11,31— 50 °C
- pH 11,09— 60 °C
- pH 10,88— 70 °C
- pH 10,68— 80 °C
- pH 10,48— 90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 14265-44-2, 1310-73-2 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar |
| pH | 12.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Spot an opportunity for improvement?