Läs mer
Buffertlösning, pH 4,00, röd, Chem-Lab
Beskrivning
pH-nivåer± 0,02:
- pH 4,03— 0 °C
- pH 4,02— 10 °C
- pH 4,00— 20 °C
- pH 4,00— 25 °C
- pH 4,00— 30 °C
- pH 4,00— 40 °C
- pH 4,00— 50 °C
- pH 4,00— 60 °C
- pH 4,00— 70 °C
- pH 4,00— 80 °C
- pH 4,00— 90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Rött |
| Densitet | 1.00g/mL |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Formulering | Citrate-NaCl-NaOH |
| Visa mer |