Läs mer
pH-buffertlösningar pH 6,00, Chem Lab™
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning, pH-mätningar, spårbara till SRM från NIST |
| pH | 6.00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Formulering | Citrate-NaOH |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Polyeten |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |