Läs mer
pH-buffertar, Twin Neck, Fisherbrand™
Produktkod. 10414795 Handla allt Fisherbrand Produkter
pH:
10,01
4,01
7,0
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10414795
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför noggranna pH-kalibreringar med färgkodad tvillinghals Fisherbrand™ pH-buffertflaskor.
Buffertfärgkoder :
  • Rosa = pH 4,01
  • Gul = pH 7,00
  • Blå = pH 10,01
Finns i 500 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) pH-kalibrering
pH 10,01