Läs mer
pH-buffertar, Twin Neck, Fisherbrand™
Produktkod. p-8993003 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH:
10,01
4,01
7,0
Förpackningsstorlek:
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH Förpackningsstorlek
10741614 4,01 500ml
10287063 7,0 500ml
10414795 10,01 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10741614
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför noggranna pH-kalibreringar med färgkodad tvillinghals Fisherbrand™ pH-buffertflaskor.
Buffertfärgkoder :
  • Rosa = pH 4,01
  • Gul = pH 7,00
  • Blå = pH 10,01
Finns i 500 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) pH-kalibrering
pH 4,01