Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med 1m fast kabel
Produktkod. 10039130 Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
Fast kabel, 4 mm Banana Plug
Korsning:
Ceramic Diaphragm
Keramiskt membran
Platinum Diaphragm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10039130
Brand: SI Analytics™ 285100486
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med 1 m fast kabel är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast kabel, 4 mm Banana Plug
Korsning Keramiskt membran
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Typ Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, semi-mikro
Intern referens Silamid™
Membran Sfär
Modell N 1041 A
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 170 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm