Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med 1m fast kabel
Produktkod. p-8014073 Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC
DIN, 2 mm stiftkontakt, 2 mm Pin Plug
DÅN
Fast kabel, 4 mm Banana Plug
Korsning:
Keramiskt membran
Platinamembran
Platinum Diaphragm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10151601
Brand: SI Analytics™ 285105451
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med 1 m fast kabel är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC
Korsning Platinum Diaphragm
Material A-Glass
pH-intervall 0 to 14
Typ Combination pH Electrode
Intern referens Silamid™
Membran Sphere
Modell N 52 BNC
Temperaturområde (metriskt). -5°C to +100°C
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm