Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
Beskrivning
- Kombinationselektrod
- Skaft i glas
- 0 till 14 pH
- Silamid™ -referenssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH-kombinationselektrod |
| Material | Glasskaft |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Membran | Sfär |
| Modell | Pl 80-225 Ph |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 130 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |