Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod A 7780
Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Beskrivning
- Skaft i glas
- 3 x Keramisk koppling
- Gelelektrolyt
- Silamid™ -referenssystem
- Sfärmembran
- A-glas
- Längd 120 mm, 12 mm dia.
- -5 till +80 °C
- 0 till 14 pH
- En 7780 NTC30 DIN N
- Temperaturgivare NTC 30 kOhm
- 1 m fast kabel med DIN + 4 mm banankontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Korsning | 3 x Ceramic Junction |
| Material | Glasskaft A-Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| För användning med (applikation) | Fältmätningar, dryckesproduktion |
| Inkluderar | Temperaturgivare NTC 30 kOhm, 1 m fast kabel med DIN + 4 mm banankontakt |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +80 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |