Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med Memosens™ -Skruvpluggshuvud
Produktkod. 15906365 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk):
225 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
15906365 225 mm
1 options
Produktkod. 15906365 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285114035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinationselektrod med lågt underhåll pH med NTC 30K, glasskaft
  • Lågt underhåll
  • Skaft i glas
  • Memosens™ skruvhuvud (ATEX II 1/G), Typ SL 83-225 NMSN
  • Kompatibel med alla mätapparater på marknaden med Memosens™ input
  • Ångsteriliserbar
  • Trycksatt RheoLid referenssystem
  • Sfäriskt membran
  • S-Glass, Memosens™ -skruvhuvud
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    pH-intervall 0 till 14
    Inkluderar Med Memosens™ -Skruva; Plugghuvud (ATEX II 1/G)
    Längd (metrisk) 225 mm
    Diameter (metrisk) 12 mm