Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Korsning:
Ground Joint Diaphragm
Keramiskt membran
Platina membran
Slipad ledmembran
Temperaturområde (metriskt).:
-5 °C till +100 °C
0 °C till 100 °C
0 °C till 40 °C
0°C to 100°C
10 °C till 40 °C
Material:
A-glas
H-Glass
H-glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
- Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
- Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
- Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramiskt membran |
| Material | A-glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | Kombinations pH-elektrod |
| Intern referens | Silamid™ |
| Membran | Sfär |
| Modell | N 6180 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Visa mer |