Beskrivning
- Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
- Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
- Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
- Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramiskt membran |
| Material | A-glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar |
| Intern referens | Silamid™ |
| Membran | Sfär |
| Modell | N 6280 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |