Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod
Produktkod. 10622832 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
170 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Korsning:
Keramiskt membran
Markfogmembran
Platina membran
Slipad ledmembran
Temperaturområde (metriskt).:
-5 °C till +100 °C
0 °C till 100 °C
0 °C till 40 °C
10 °C till 40 °C
Material:
A-glas
H-glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10622832
Brand: SI Analytics™ 285092329
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH Combination Electrode är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Plugghuvud
Korsning Slipad ledmembran
Material A-glas
pH-intervall 0 till 14
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, BNC vattentät kontakt
Intern referens Ag/AgCl
Membran Sfär
Modell N 6480 Eth
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 40 °C
Längd (metrisk) 170 mm
Diameter (metrisk) 12 mm