Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med skruvhuvud
Produktkod. 10579381 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10579381 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 10579381 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285118158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5200.00 SEK
    4609.82 SEK / Paket med 1
    Save 590.18 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH-kombinationselektrod med skruvhuvud är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvplugghuvud
Korsning 3 x Keramiskt membran
Material L-glas
pH-intervall 0 till 12
Typ Kombinationselektrod för lågt underhåll av pH
Intern referens Ag/AgCl
Membran Sfär
Modell L 9080
Temperaturområde (metriskt). -3 °C till +80°
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm