Läs mer
Hanna Instruments™ pH-kombinationselektrod för Tris-buffert
Produktkod. 12911840
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
12911840 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
1 options
Produktkod. 12911840 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI1144B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Hanna HI-1144B är en påfyllningsbar dubbelkopplingskombination av pH-elektrod med glaskropp med Calomel-referens lämplig för användning med Tris-buffertar. Levereras med 1 m kabel och BNC-kontakt.
  • Påfyllningsbar, kombinationselektrod
  • Med Calomel-referenser
  • BNC-kontakt
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Diameter (metrisk) Cap 9.5 mm
Korsning Keramisk
Längd (metrisk) kabel 1 m
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 60 °C