Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationsmikroelektrod
Produktkod. 10223461 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC och Pin
DÅN
DIN
DIN, 4 mm bananplugg
Fast kabel
Plugghuvud
Typ:
Kombinations-pH-mikroelektrod
pH-kombinationselektrod
Membran:
Cylinder
Sfär
Spjut
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Typ Membran Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10223461 BNC och Pin Kombinations-pH-mikroelektrod Cylinder 3 mm Varje
10007900 DÅN Kombinations-pH-mikroelektrod Cylinder 3 mm Varje
10087870 Fast kabel Kombinations-pH-mikroelektrod Spjut 5 mm Varje
10682551 DÅN Kombinations-pH-mikroelektrod Sfär 5 mm Varje
10251203 DIN, 4 mm bananplugg pH-kombinationselektrod Sfär 12/3 mm Varje
10467353 DIN pH-kombinationselektrod Cylinder 3 mm -
10359761 Plugghuvud Kombinations-pH-mikroelektrod Cylinder 3 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10223461 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285105632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4759.83 SEK
    4562.45 SEK / Paket med 1
    Save 197.38 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC och Pin
Korsning Platina membran
Material A-glas
pH-intervall 7,0± 0,3
Typ Kombinations-pH-mikroelektrod
Intern referens Ag/AgCl
Membran Cylinder
Temperaturområde (metriskt). -5 till +100 °C
Längd (metrisk) 96 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 3 mm