Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationsmikroelektrod
Produktkod. 10251203 Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC och Pin
DÅN
DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
DÅN
Fast kabel
Plugghuvud
Typ:
pH-kombinationselektrod
pH-mikrokombinationselektrod
Membran:
Cylinder
Flaska
Sfär
Spjut
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10251203
Brand: SI Analytics™ 285130160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
Korsning Platinum Diaphragm
Material A-Glass
pH-intervall 0 to 14
Typ pH-kombinationselektrod
Intern referens Silamid™
Membran Sfär
Modell A 157 1M-Din-Id
Temperaturområde (metriskt). -5°C to +100°C
Längd (metrisk) 40/130 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12/3 mm